JRD0354
Methyl 3-(4-(4-chloro-3-methylphenoxy)phenyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
US$ 746,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 746,00
Productos recomendados
Formulario
solid
cadena SMILES
COC(=O)c1cc(n[nH]1)-c2ccc(Oc3ccc(Cl)c(C)c3)cc2
InChI
1S/C18H15ClN2O3/c1-11-9-14(7-8-15(11)19)24-13-5-3-12(4-6-13)16-10-17(21-20-16)18(22)23-2/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)
Clave InChI
ZVVJCCMNAYJDMY-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)