8.52113
Fmoc-Asp(biotinyl-PEG)-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-Asp(biotinyl-PEG)-OH, N-α-Fmoc-N-γ-(N-biotinyl-3-(2-(2-(3-aminopropyloxy)-ethoxy)-ethoxy)-propyl)-L-asparagine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
biotin
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Biotinylation Reagents for Peptide Synthesis
Literature references
[1] B. Baumeister, et al. (2003) Biopolymers, 71, 339.
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Biotin-labelled peptides find applications in immunology and histochemistry for affinity purification and receptor localization.