This material has an approximate molecular weight of 10,000 g/mol.
JKA5159
NH2-PEG-COOH
average MN 10,000
Sinónimos:
Polyethylene glycol
Productos recomendados
Nombre del producto
NH2-PEG10K-COOH,
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
what is the molecular weight of this chemical.
1 answer-