Merck
JKA3060
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average Mn 5,000, Hydrazide, carboxyl reactive
Sinónimos:
mPEG-Hydrazide, Methoxy-PEG-HZ, Polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 700,00
US$ 700,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 700,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CONHNH2
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 700,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
mPEG5K-Hydrazide, average Mn 5,000
Formulario
solid
mol peso
average Mn 5,000
idoneidad de la reacción
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Methoxy PEG Hydrazide reacts with aldehydes and ketones to give stable hydrazones in a single step; it can also react with activated carboxylic acids.
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zhou, Z., et al.
Bioconjugate Chemistry, 25(1) (2013)