JKA10010
8arm-PEG10K-Succinimidyl Glutarate
tripentaerythritol core, average Mn 10,000
Sinónimos:
8arm-PEG-Succinimidyl Glutarate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
mol peso
average Mn 10,000
idoneidad de la reacción
reactivity: amine reactive
arquitectura del polímero
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.