I9760
Iodoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
for peptide synthesis
Sinónimos:
N-Hydroxysuccinimide iodoacetate, N-Iodoacetoxysuccinimide
Productos recomendados
Nombre del producto
Iodoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester, powder
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
solubilidad
DMF: 50 mg/mL
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
NHS ester
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(N1OC(CI)=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H6INO4/c7-3-6(11)12-8-4(9)1-2-5(8)10/h1-3H2
Clave InChI
VRDGQQTWSGDXCU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Precaución
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)