Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 217,00 |
250 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 422,00 |
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.270,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6BrNO4
Número CAS:
Peso molecular:
236.02
NACRES:
NC.07
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
US$ 217,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
solubility
acetone: 25 mg/mL, DMF: soluble
functional group
NHS ester
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1OC(CBr)=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H6BrNO4/c7-3-6(11)12-8-4(9)1-2-5(8)10/h1-3H2
InChI key
NKUZQMZWTZAPSN-UHFFFAOYSA-N
Application
A heterobifunctional cross-linking reagent which allows bromoacetylation of primary amine groups followed by coupling to sulfhydryl-containing compounds. Typically, initial reaction couples via ester to primary amine by amide bond formation in the pH range 6.5-8.5. The second reaction results in thioether bonding in pH range 7.0-8.0.
Disclaimer
The bromoacetyl group is light sensitive.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% | assay 98% | assay - | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| solubility acetone: 25 mg/mL, DMF: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| form powder | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?