Merck
I3502
Sigma-Aldrich
α-Isonitrosopropiophenone
Sinónimos:
1-Phenyl-1,2-propanedione-2-oxime, 2-(Hydroxyimino)propiophenone, NSC 5410
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 73,40
50 G
US$ 225,00
US$ 73,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 73,40
50 G
US$ 225,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5COC(=NOH)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
163.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 73,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
mp
113-115 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C\C(=N/O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-7(10-12)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,12H,1H3/b10-7+
Clave InChI
YPINLRNGSGGJJT-JXMROGBWSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Reactant involved in synthesis of:
  • Cyclometalated iridium complexes for photophysical and electrochemical studies
  • Hydroimidazothiazoles via iodination and cyclization reactions
Reactant involved in:
  • Sonogashira coupling reactions
  • Allylation of aromatic aldehydes using imidazole oside catalysts
  • Beckmann rearrangement of α-oximinoketones
Reagent used in the colorimetric determination of urea
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Determination of N-methylurea: comparison of two colorimetric methods using diacetyl monoxime or alpha-isonitropropiophenone.
W K Paik et al.
Analytical biochemistry, 122(1), 194-198 (1982-05-01)
Luciana Souza-Moreira et al.
Scientific reports, 9(1), 20304-20304 (2020-01-01)
Mesenchymal stromal cells (MSCs) are a potential therapy for many chronic inflammatory diseases due to their regenerative, immunologic and anti-inflammatory properties. The two-way dialogue between MSCs and macrophages is crucial to tissue regeneration and repair. Previous research demonstrated that murine