I17451
Isonicotinamide
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
Pyridine-4-carboxylic acid amide
Seleccione un Tamaño
US$ 68,00
Disponible para envío el21 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 68,00
Disponible para envío el21 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
mp
155-157 °C (lit.)
cadena SMILES
NC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
Clave InChI
VFQXVTODMYMSMJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- 4-oxo-1,3-thiazinan-3-yl isonicotinamide derivatives as potential anti-tubercular agents.[1]
- Organotin(IV) complexes of isonicotinamide via synthesis of phosphoramidate ligands for various biological activity studies.[2]
- Bis-pyridinium isonicotinamide derivatives of 2-(hydroxyimino)-N-(pyridin-3-yl)acetamide as potent reactivators sarin.[2]
It can also be used as a co-former with active pharmaceutical ingredients (APIs) to prepare co-crystals.[3]
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?