Documentos clave
HAM76008
Hamilton® GC 3-layer septa
diam. × thickness 15.87 mm × 3.81 mm, pack of 12 ea
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 33,20
US$ 33,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 33,20
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
US$ 33,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
laminated silicone rubber
red septa
envase
pack of 12 ea
Parámetros
200 °C max. temp.
diám. × grosor
15.87 mm × 3.81 mm
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)