Documentos clave
HAM59000-60
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1050 BFP, volume 50 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 582,00
US$ 582,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 582,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
US$ 582,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Características
model 1050 BFP
fabricante / nombre comercial
Hamilton 59000-60
Parámetros
10-80 °C temp. range (50-176 °F)
100 psig pressure
D.I. × D.E.
32.6 mm × 36.9 mm
volumen
50 mL
Categorías relacionadas
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)