Documentos clave
HAM59000-20
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1710 BFP, volume 100 μL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 333,00
US$ 333,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 333,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
US$ 333,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Características
model 1710 BFP
fabricante / nombre comercial
Hamilton 59000-20
Parámetros
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
1000 psig pressure
D.I. × D.E.
2.30 mm × 7.75 mm
volumen
100 μL
Categorías relacionadas
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)