Documentos clave
HAM59000-35
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1001 BFP, volume 1 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 333,00
US$ 333,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 333,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
US$ 333,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Características
model 1001 BFP
fabricante / nombre comercial
Hamilton 59000-35
Parámetros
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
200 psig pressure
D.I. × D.E.
4.61 mm × 9.02 mm
volumen
1 mL
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)