Documentos clave
HAM238400
Hamilton® Double Pore lab pH electrode
portable measurement, glass, S7 connector
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 517,00
US$ 517,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 517,00
About This Item
Código UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
US$ 517,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
glass
single pore diaphragm
spear HF glass membrane
Características
autoclavable: no
electrode Polisolve electrolyte
S7 connector
portable measurement
Parámetros
0-60 °C temp. range
Diámetro
12 mm
inmersión profundidad
15 mm
pH
0-14
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)