Documentos clave
HAM238381
Hamilton® Polyplast lab pH electrode
plastic (SAN)/glass, 1 m BNC connector
About This Item
Código UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Materiales
cylindrical V glass membrane
plastic (SAN)/glass
single pore diaphragm
Características
electrode Polisolve electrolyte
1 m BNC connector
Parámetros
0-60 °C temp. range
Diámetro
12 mm
inmersión profundidad
10 mm
pH
0-14
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)