Documentos clave
HAM238150
Hamilton® SlimTrode lab pH electrode
glass, S7 connector
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 637,00
US$ 637,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 637,00
About This Item
Código UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
US$ 637,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
cylindrical HF glass membrane
glass
single pore diaphragm
Características
electrode Polisolve electrolyte
S7 connector
Parámetros
-10-80 °C temp. range
Diámetro
12 mm
inmersión profundidad
15 mm
pH
0-14
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Quelles sont les mensurations exacte de cette electrode. La partie la plus étroite et la plus large l x L et la longueur totale. Merci
    1 answer
    1. The electrode dimensions are as follows:
      Length - 100 mm
      Upper Diameter - 12 mm
      Shaft diameter - 6 mm