Merck
H9904
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-4′,5′-dimethoxyacetophenone
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12O4
Número de CAS:
Peso molecular:
196.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
≥98%
form
powder
SMILES string
COc1cc(O)c(cc1OC)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O4/c1-6(11)7-4-9(13-2)10(14-3)5-8(7)12/h4-5,12H,1-3H3
InChI key
KEQHBVWVKYHDCS-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)