113360
3,4,5-Trimethoxyphenylacetonitrile
97%
Sinónimos:
3,4,5-Trimethoxybenzyl cyanide
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
77-79 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(CC#N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C11H13NO3/c1-13-9-6-8(4-5-12)7-10(14-2)11(9)15-3/h6-7H,4H2,1-3H3
Clave InChI
ACFJNTXCEQCDBX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?