Saltar a
H2012
Hexanoyl coenzyme A trilithium salt hydrate
≥85%
Sinónimos:
Caproyl Coenzyme A trilithium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 332,00
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 608,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H43Li3N7O17P3S · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
883.48 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Assay:
≥85%
US$ 332,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥85%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].O.CCCCCC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C27H46N7O17P3S.3Li.H2O/c1-4-5-6-7-18(36)55-11-10-29-17(35)8-9-30-25(39)22(38)27(2,3)13-48-54(45,46)51-53(43,44)47-12-16-21(50-52(40,41)42)20(37)26(49-16)34-15-33-19-23(28)31-14-32-24(19)34;;;;/h14-16,20-22,26,37-38H,4-13H2,1-3H3,(H,29,35)(H,30,39)(H,43,44)(H,45,46)(H2,28,31,32)(H2,40,41,42);;;;1H2/q;3*+1;/p-3/t16-,20-,21-,22+,26-;;;;/m1..../s1
InChI key
YMMJFYLVSRICJX-ZTADYLHKSA-K
Application
Hexanoyl coenzyme A trilithium salt hydrate may be used as a standard for liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Biochem/physiol Actions
Coenzyme A functions as an acyl group carrier, acetyl-CoA. Hexanoyl CoA is involved in fatty acid oxidation, lipid biosynthesis, and ceramide formation. Ghrelin O-acyltransferase (GOAT) has a preference for n-hexanoyl-CoA over n-octanoyl-CoA as an acyl donor. Hexanoyl CoA is also used as a starter unit for polyketide biosynthesis.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
M176228007A5837
assay
≥85%
assay
≥90% (HPLC)
assay
~90% (HPLC)
assay
≥85%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)