Merck
H59206
Sigma-Aldrich
6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine sulfate salt
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7N5O · H2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
239.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
cadena SMILES
Nc1nc(N)c(N)c(O)n1
InChI
1S/C4H7N5O/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)10/h5H2,(H5,6,7,8,9,10)
Clave InChI
SYEYEGBZVSWYPK-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jérôme Mulhbacher et al.
PLoS pathogens, 6(4), e1000865-e1000865 (2010-04-28)
Riboswitches are regulatory elements modulating gene expression in response to specific metabolite binding. It has been recently reported that riboswitch agonists may exhibit antimicrobial properties by binding to the riboswitch domain. Guanine riboswitches are involved in the regulation of transport