H4766
Hydrazine hemisulfate salt
≥98%
Sinónimos:
Dihydrazine sulfate, Dihydrazinium sulfate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98%
cadena SMILES
NN.NN.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H4N2.H2O4S/c2*1-2;1-5(2,3)4/h2*1-2H2;(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
DBLJAFVPFHRQSP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Hydrogen Generation from Hydrolytic Dehydrogenation of Hydrazine Borane: Discusses the generation of hydrogen from hydrazine hemisulfate and its potential applications in hydrogen energy sources (Tunç et al., 2015).
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?