Documentos clave
GF97809700
Polyphenyleneoxide
(PPO ), (ppo (modified), ppe (modified)), rod, diam. 100 mm, L 50 mm, pale gray
Sinónimos:
PH307980
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 978-097-00
Longitud
50 mm
Diámetro
100 mm
color
pale gray
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)