GF93301961
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.025 mm, L 10 m, super-tough
Sinónimos:
AC311025
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 933-019-61
L
10 m
thickness
0.025 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)