Documentos clave
GF92564916
Boron carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
Sinónimos:
B 626010
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 680,00
US$ 680,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 680,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
US$ 680,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 925-649-16
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
45 (micron)
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Is this product safe to ingest in very small quantities?
    1 answer
    1. This product is intended for research use only and is not suitable for human or veterinary use.