Documentos clave
GF44799935
Silicon nitride
powder, max. particle size 10 micron, weight 100 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
Sinónimos:
SI536020
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 465,00
US$ 465,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 465,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
US$ 465,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥85%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 447-999-35
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
10 μm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)