Documentos clave
GF91009054
Havar® - high-strength non-magnetic alloy, Co42.5Cr20Ni13FeWMoMn
foil, 150 x 150mm, 0.025mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinónimos:
CO010250
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.700,00
US$ 1.700,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.700,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
US$ 1.700,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
descripción
light tight (lt)
Formulario
foil (as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 910-090-54
tamaño × grosor
150 mm × 150 mm × 0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc. AMETEK, or its subsidiaries or affiliates.
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)