Documentos clave
GF90951004
Nickel-vanadium alloy, Ni93V7
50g lump, 10mm max. lump size, pellets
Sinónimos:
NK206100
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 443,00
US$ 443,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 443,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 443,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
pellets
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 909-510-04
peso
50 g
tamaño máx. del bulto
10 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)