Documentos clave
GF89822054
Aluminum alloy 5083
foil, Al95%/Mg 4.5%/Mn 0.5%, thickness 1.2 mm, size 300 × 300 mm
Sinónimos:
AB040400
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 319,00
US$ 319,00
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 319,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
US$ 319,00
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 898-220-54
tamaño
300 × 300 mm
grosor
1.2 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)