Documentos clave
GF89618103
Cyclo-Olefin Copolymer
(TOPAS«), granule, 3 mm nominal granule size, weight 1000 g, grade topas 5013l-10
Sinónimos:
ET356301
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 419,00
US$ 419,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 419,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 419,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 896-181-03
peso
1000 g
tamaño nominal del gránulo
3 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)