Documentos clave
GF00767156
Cyclo-Olefin Copolymer
(TOPAS«), granule, 4 mm nominal granule size, weight 2000 g
Sinónimos:
ET356300
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 465,00
US$ 465,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 465,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 465,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 007-671-56
peso
2000 g
tamaño nominal del gránulo
4 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)