Documentos clave
GF85572456
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), metallized film, thickness 0.03 mm, size 149 × 215 mm, ohms/square 2
Sinónimos:
FV301920
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 855-724-56
tamaño
149 × 215 mm
grosor
0.03 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)