Merck
GF83795024
Tin
powder, 45 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 99.9%
Sinónimos:
SN006020
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 877,00
US$ 877,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 877,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Sn
Número de CAS:
Peso molecular:
118.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141745
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 877,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.9%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 837-950-24
resistividad
11 μΩ-cm, 20°C
peso
1000 g
tamaño de la part. máx.
45 (micron)
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
densidad
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clave InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)