GF57552082
Iron
powder, max. particle size 60 micron, weight 2000 g, purity 99.+%
Sinónimos:
FE006020
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99.0%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 575-520-82
resistividad
9.71 μΩ-cm
peso
2000 g
tamaño de la part. máx.
60 μm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
densidad
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)