Documentos clave
GF77872056
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni10%, thickness 0.15 mm, length 5 m, coil width 12 mm
Sinónimos:
FA140231
About This Item
UNSPSC Code:
11171600
NACRES:
NA.23
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 778-720-56
L
5 m
coil width
12 mm
thickness
0.15 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)