Documentos clave
GF77739069
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.125 mm, L 0.5 m, coil width 570 mm
Sinónimos:
SU301125
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.510,00
US$ 1.510,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.510,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 1.510,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 777-390-69
Longitud
0.5 m
bobina anchura
570 mm
grosor
0.125 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)