Documentos clave
GF77690290
Silicon carbide - hot-pressed
granule, 1 mm nominal granule size, weight 100 g
Sinónimos:
SJ606300
About This Item
Código UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 776-902-90
peso
100 g
tamaño nominal del gránulo
1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)