Documentos clave
GF76359640
Polyurethane
foam, thickness 10 mm, size 600 × 600 mm, bulk density 0.08 g/cm3
Sinónimos:
UR303810
About This Item
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
foam
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 763-596-40
tamaño
600 × 600 mm
grosor
10 mm
densidad aparente
0.08 g/cm3
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)