Documentos clave
GF03054642
Polyurethane
foam, thickness 10 mm, size 100 × 100 mm, bulk density 0.08 g/cm3
Sinónimos:
UR303810
About This Item
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
foam
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 030-546-42
tamaño
100 × 100 mm
grosor
10 mm
densidad aparente
0.08 g/cm3
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)