GF75664468
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 1 mm, size 95 × 95 mm, dark red / black
Sinónimos:
ME303019
About This Item
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 756-644-68
size
95 × 95 mm
thickness
1 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)