Documentos clave
GF73163640
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
5m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.0025mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinónimos:
CU055810
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 457,00
US$ 457,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 457,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 457,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
descripción
polyimide insulation
Formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 731-636-40
Longitud
5 m
conductor diám.
0.025 mm
aislamiento grosor
0.0025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)