Documentos clave
GF73041498
Nickel/Chromium
rod, 20.0 mm diameter, Ni80%/Cr20%, length 500 mm
Sinónimos:
NI057961
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 964,00
US$ 964,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 964,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 964,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 730-414-98
Longitud
500 mm
diámetro
20.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)