Documentos clave
GF71895785
Polyimide
(PI), film, thickness 0.025 mm, L 2 m, grade kapton mt
Sinónimos:
IM301210
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.970,00
US$ 1.970,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.970,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 1.970,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 718-957-85
Longitud
2 m
grosor
0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)