Documentos clave
GF70145984
Thoriated tungsten
wire, 0.15 mm diameter, W 99%/Th 1%, length 25 m, temper as drawn
Sinónimos:
W 145351
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥99%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 701-459-84
Longitud
25 m
diámetro
0.15 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Does it come with the tungsten carbide layer already on the surface?
    1 answer
    1. This material has been etched to a clean condition and therefore will not have a tungsten carbide outer layer.