Documentos clave
GF68300939
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
sphere, 2.5mm diameter, 2.50μm sphericity, precision sphere, grade 100, 100pcs
Sinónimos:
FE246825
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 348,00
US$ 348,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 348,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
US$ 348,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
spheres (grade 100)
calidad
precision sphere
envase
1 ea of 100 pieces
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 683-009-39
Diámetro
2.5 mm
sphericity
2.50 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)