Documentos clave
GF67808683
Hastelloy® B-2 alloy, Ni68Mo28Fe2Cr1Co1
100mm rod, 16mm diameter, annealed
Sinónimos:
NK247920
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 678-086-83
L × diám.
100 mm × 16 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)