BP1189
Fluvastatin impurity F
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3-hydroxy-4,6-heptadienoic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
fluvastatin
Formulario
crystalline solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)c2c3c([n](c2\C=C\C=C\C(O)CC(=O)O)C(C)C)cccc3
InChI
1S/C24H24FNO3/c1-16(2)26-21-9-6-4-8-20(21)24(17-11-13-18(25)14-12-17)22(26)10-5-3-7-19(27)15-23(28)29/h3-14,16,19,27H,15H2,1-2H3,(H,28,29)/b7-3+,10-5+
Clave InChI
WARCEOCHTLFKTQ-GZTQOXHUSA-N
Descripción general
Aplicación
Also used in monographs such as:
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)