Documentos clave
GF67219678
Magnesium alloy AZ61A, Mg93Al6Zn1
rod, 200mm x 25mm diameter
Sinónimos:
MG097940
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 549,00
US$ 549,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 549,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 549,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 672-196-78
L × diám.
200 mm × 25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)