Documentos clave
GF99181109
Magnesium alloy az31
foil, Mg96%/Al 3%/Zn 1%, thickness 0.5 mm, size 200 × 500 mm
Sinónimos:
MG010300
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 849,00
US$ 849,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 849,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 849,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 991-811-09
tamaño
200 × 500 mm
grosor
0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)