Documentos clave
GF67002757
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
200mm tube, 0.56mm outside diameter, 0.13mm wall thickness, 0.30mm inside diameter, as drawn
Sinónimos:
PT027200
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.710,00
US$ 1.710,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.710,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 1.710,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 670-027-57
L × grosor de la pared
200 mm × 0.13 mm
D.E. × D.I.
0.56 mm × 0.30 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)