Documentos clave
GF24889562
Platinum/Iridium
wire, Pt 90%/Ir10%, 0.25 mm diameter, length 0.5 m, temper annealed
Sinónimos:
PT025141
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 735,00
US$ 735,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 735,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 735,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 248-895-62
Longitud
0.5 m
diámetro
0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)